Learn More
3-Chlorobenzophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486276
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1016-78-0
Summenformel C13H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 216.664
MDL-Nummer MFCD00009816
InChI-Schlüssel CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-chloro, methanone, 3-chlorophenyl phenyl, m-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl-phenylmethanone, methanone, 3-chlorophenyl pheny, 3-chlorophenyl phenyl ketone, 5-chlorobenzophenone, pubchem24414
PubChem CID 66098
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)-Phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzophenone
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Menge 5 g
Beilstein 1869822
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) ≥98%