Learn More
3-Chlorobenzoesäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204090
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 535-80-8
MDL-Nummer MFCD00002491
InChI-Schlüssel LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
IUPAC-Name 3-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 154.0°C to 157.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C7H5ClO2
Strukturformel ClC6H4CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 337
Merck Index 15, 2124
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver