Learn More
3-Chlorbenzensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It can react with 1-chloro-4-isocyanato-benzene to prepare C13H10Cl2N2O3S in the presence of 1 N aq. NaOH and solvent acetone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann mit 1-Chlor-4-Isocyanato-Benzol reagieren, um C13H10Cl2N2O3S in Gegenwart von 1N wässrigem NaOH und Lösungsmittel Aceton vorzubereiten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es kann mit 1-Chlor-4-Isocyanato-Benzol reagieren, um C13H10Cl2N2O3S in Gegenwart von 1N wässrigem NaOH und Lösungsmittel Aceton vorzubereiten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzenesulfonamide |
Schmelzpunkt | 144°C to 148°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2832245 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 191.64 |
Reinheit (%) | 98% |