Learn More
3-Chloranisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloroanisole |
Dichte | 1.168 |
Siedepunkt | 192°C to 194°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Brechungsindex | 1.536 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 2041497 |
Formelmasse | 142.59 |
Reinheit (%) | ≥98% |