Learn More
3-Chloradamantan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448917
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34859-74-0
Summenformel C11H15ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.689
MDL-Nummer MFCD00167831
InChI-Schlüssel GMOBHRQSNDDZAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3-adamantanecarboxylic acid, 3-chloroadamantanecarboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-chloro, 3-chlorotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1advo, maybridge1_005634, 1r,3s,5r,7s-3-chloroadamantane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-chloro, n-4-3-4-methoxyphenyl propanoyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepin-7-yl methyl-n-phenylcyclopropanecarboxamide
PubChem CID 36971
IUPAC-Name 3-Chloradamantan-1-Carbonsäure
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 214.69
Reinheit (%) 97%