Learn More
3-Chlor-N-Methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15471108
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-N-methylbenzylamine
CAS 39191-07-6
Dichte 1.072
Siedepunkt 97°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Summenformel C8H10ClN
Brechungsindex 1.5395
MDL-Nummer MFCD00045194
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 3-chloro-n-methylbenzylamine, 1-3-chlorophenyl-n-methylmethanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-n-methyl, n-3-chlorobenzyl-n-methylamine, n-methyl-m-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methyl methyl amine, acmc-1aiuz, n-methyl-3-chlorobenzylamine, ksc493s6n, benzylamine, m-chloro-n-methyl
InChI-Schlüssel ZPNLAQVYPIAHTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name 1-(3-chlorphenyl)-N-methylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 155.63
PubChem CID 122721
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 97%