Learn More
3-Chlor-4-Methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429342
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37908-96-6
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00016512
InChI-Schlüssel IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 215°C to 219°C
Menge 25 g
Beilstein 2087584
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) ≥98%