Learn More
3-Chlor-4-Fluorbenzol-1-Thiol, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10420944
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 60811-23-6
Summenformel C6H3ClFS
Molekulargewicht (g/mol) 161.60
MDL-Nummer MFCD00052938
InChI-Schlüssel SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC-Name 3-chlor-4-fluorbenzolthiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.61
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch