Learn More
3-Chlor-4-Fluor-5-Nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride |
Dichte | 1.61 |
Siedepunkt | 200°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.482 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 5436538 |
Formelmasse | 243.55 |
Reinheit (%) | 98% |