Learn More
3-Chlor-4-Ethoxy-5-Fluorobenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425137
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-76-5
Summenformel C9H7Cl2FO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.05
MDL-Nummer MFCD09832337
InChI-Schlüssel DVFYPWIHSIEUNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, jrd
PubChem CID 20111751
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
Brechungsindex 1.5425
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 237.06
Reinheit (%) 97%