Learn More
3-Chlor-2-hydrazin-5-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine |
Schmelzpunkt | 92°C to 94°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Formelmasse | 211.6 |
Reinheit (%) | 97% |