Learn More
3-Bromchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-Bromoquinoline |
Schmelzpunkt | 13°C to 15°C |
Dichte | 1.533 |
Siedepunkt | 274°C to 276°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.664 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 112939 |
Formelmasse | 208.06 |
Reinheit (%) | 98% |