Learn More
3-Brompropylboronsäure-Pinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403977
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124215-44-7
Summenformel C9H18BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.96
MDL-Nummer MFCD10567053
InChI-Schlüssel CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
PubChem CID 14836669
IUPAC-Name 2-(3-Brompropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Dichte 1.177
Siedepunkt 61°C to 64°C (0.35 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 248.96
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane