Learn More
(3-Brompropoxy)-tert.-butyldimethylsilan, 97 %, stabilisiert über Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915991
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89031-84-5, 497-19-8
Summenformel C9H21BrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 253.26
InChI-Schlüssel QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane
PubChem CID 607486
IUPAC-Name 3-Brompropoxy-tert-butyl-dimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0930g/mL
Siedepunkt 182.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.093
Formelmasse 253.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.