Learn More
(3-Brompropoxy)-tert.-butyldimethylsilan, 97 %, stabilisiert über Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane |
Namenshinweis | Stabilized |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.0930g/mL |
Siedepunkt | 182.0°C |
Flammpunkt | 85°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.