Learn More
3-Bromphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Bromophenol acts as an enzyme inhibitor. It is used in the preparation of 3-bromophenyl ester by reaction with benzoyl chloride in presence of triethylamine as a catalyst. It plays an important role as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Bromphenol wirkt als Enzym-Inhibitor. Es wird bei der Herstellung von 3-Bromphenylester durch Reaktion mit Benzoylchlorid in Gegenwart von Triethylamin als Katalysator verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen sowie bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkalien, Ethanol, Ether und Chloroform. Schwer löslich in Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromophenol |
Schmelzpunkt | 28°C to 32°C |
Dichte | 1.63 |
Siedepunkt | 235°C to 236°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5972 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1853950 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,1428 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Bromophenol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Bromophenol