Learn More
3-Bromoxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453908
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39267-79-3
Summenformel C3H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 136.98
MDL-Nummer MFCD08544402
InChI-Schlüssel SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-oxetane, 3-bromo oxetane, 3-bromanyloxetane, 3-bromooxetane, acmc-209j4f, 2-bromo-1,3-epoxypropane, 5-n,n-dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 16244493
IUPAC-Name 3-Bromoxetan
SMILES BrC1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromooxetane
Dichte 1.793
Siedepunkt 131°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 136.98
Reinheit (%) 95%