Learn More
3-(Brommethyl)Phenoxyessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 124°C to 128°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Formelmasse | 245.07 |
Reinheit (%) | 97% |