Learn More
3-Brombiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420337
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3-Bromobiphenyl is utilized as an electrochemical immunosensor based on poly(dopamine) coated gold nanocluster for brominated flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brombiphenyl wird als elektrochemischer Immunsensor auf der Basis von Poly(dopamin)-beschichtetem Goldnanocluster für bromierte Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2113-57-7
Summenformel C12H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 233.11
MDL-Nummer MFCD00000082
InChI-Schlüssel USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
IUPAC-Name 3-bromo-1,1'-biphenyl
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobiphenyl
Dichte 1.397
Siedepunkt 301°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.641
Menge 25 g
Beilstein 2043191
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 99%