Learn More
3-Brombenzanthron, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromobenzanthrone |
Schmelzpunkt | 164°C to 168°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1975512 |
Formelmasse | 309.17 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Technisch |