Learn More
3-Bromadamantan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477058
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
CAS 21816-08-0
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Summenformel C11H15BrO2
MDL-Nummer MFCD00167820
Menge 1 g
Synonym 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
InChI-Schlüssel DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Bromadamantan-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 259.143
PubChem CID 30818
Formelmasse 259.14
Reinheit (%) 97%