Learn More
3‘-Bromacetophenon-Diethylketal, 96 %, stabilisiert mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478005
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480439-43-8
Summenformel C12H17BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 273.17
MDL-Nummer MFCD14636457
InChI-Schlüssel XKQAVDMOLWVSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone diethyl ketal, 1-bromo-3-1,1-diethoxyethyl benzene, 3-bromoacetophenone diethyl ketal,
PubChem CID 73995132
IUPAC-Name 1-Brom-3-(1,1-diethoxyethyl)benzol
SMILES CCOC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Bromoacetophenone diethyl ketal
Namenshinweis stabilized with Potassium carbonate
Menge 25 g
Formelmasse 273.17
Reinheit (%) 96%