Learn More
3-Brom-N-[4-(trifluormethyl)benzyl]benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]benzenesulfonamide |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 394.21 |
Reinheit (%) | 97% |