Learn More
3-Brom-6-Fluorchromon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179111-05-8
Summenformel C9H4BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.031
MDL-Nummer MFCD03094003
InChI-Schlüssel KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-fluorochromone, 3-bromo-6-fluoro-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo-6-fluoro, acmc-1bx8g, 3-bromanyl-6-fluoranyl-chromen-4-one, 3-bromo-6-fluoro-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 688754
IUPAC-Name 3-Brom-6-Fluorochromen-4-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=CO2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-6-fluorochromone
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 1 g
Formelmasse 243.03
Reinheit (%) 97%