Learn More
3-Brom-6-chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477537
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886371-28-4
Summenformel C7H4BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 231.477
MDL-Nummer MFCD08667858
InChI-Schlüssel LIBKDAUSMLPFBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-209qvk, 3-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-chloro
PubChem CID 45790042
IUPAC-Name 3-Brom-6-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 1 g
Formelmasse 231.48
Reinheit (%) 95%