Learn More
3'-Brom-4'-Fluoracetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419597
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1007-15-4
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.04
MDL-Nummer MFCD00042466
InChI-Schlüssel SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 3-bromo-4-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl, 1-3-bromo-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-bromo-4-fluorobenzene, pubchem4100, acmc-1bol8, ksc499c8t
PubChem CID 70508
IUPAC-Name 1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Siedepunkt 150°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 3088698
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) ≥98%