Learn More
3-Brom-4-fluor-1,1'-biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773633
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-88-6
Summenformel C12H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 251.098
MDL-Nummer MFCD01571091
InChI-Schlüssel COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 2773367
IUPAC-Name 2-brom-1-fluor-4-phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluoro-1, 1'-biphenyl
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 251.1
Reinheit (%) 97%