Learn More
3-Brom-3-Buten-1-ol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10734563
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76334-36-6
Summenformel C4H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 151
MDL-Nummer MFCD00154041
InChI-Schlüssel RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
PubChem CID 533975
IUPAC-Name 3-Brombut-3-en-1-ol
SMILES C=C(CCO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-3-buten-1-ol
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.5220g/mL
Siedepunkt 175.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(Br)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4949
Menge 10 g
Beilstein 01, IV, 2100
Relative Dichte 1.522
Formelmasse 151
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.