Learn More
3-Brom-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-2-nitroaniline |
Farbe | Rot |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Formelmasse | 217.02 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Kristallin |