Learn More
3-(Boc-Amino)-3-(4-Fluorphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11309785
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 284493-72-7
Summenformel C14H18FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 283.299
MDL-Nummer MFCD02090715
InChI-Schlüssel WRVBNEFIXONNFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, 3-boc-amino-3-4-fluorophenyl propionic acid, boc-3-amino-3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1clzj, boc-l-3-amino-3-4-fluorophenyl-propionic acid, boc-r-3-amino-3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, boc-s-3-amino-3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 2734583
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 152°C to 154°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 283.3
Reinheit (%) ≥98%