Learn More
Alfa Aesar™ 3-Benzyloxycarbonylamino-5-Nitrobenzenboronsäure, 98 %
Artikelnummer. 15489885
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 874219-56-4
Summenformel C14H13BN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 316.08
MDL-Nummer MFCD08235090
InChI-Schlüssel DNBCLFIDIDSVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrophenylboronic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-nitrophenylboronic acid, acmc-209qlh, 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid, cbz protected, 3-nitro-5-phenylmethoxycarbonylamino phenyl boronic acid, carbamic acid, 3-borono-5-nitrophenyl-,c-phenylmethyl ester 9ci
PubChem CID 44119858
IUPAC-Name (3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxycarbonylamino-5-nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 218°C to 220°C
Menge 250 mg
Formelmasse 316.08
Reinheit (%) 98%