Learn More
3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10401694
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 900799-69-1
Summenformel C15H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 287.271
MDL-Nummer MFCD09817564
InChI-Schlüssel DIPYTSQSLOJNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino, benzoicacid,3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 24229785
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(phenylmethoxycarbonylamino)benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 287.27
Reinheit (%) 97%