Learn More
3-Benzoylthiophen-2-Carbonsäure, 96 %
Product Code. 11387569
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30006-03-2
Summenformel C12H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 232.25
MDL-Nummer MFCD00159542
InChI-Schlüssel ZKHLBCVFVQJMBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-benzoyl-2-thiophenecarboxylicacid, acmc-1cr5j, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-benzoyl, 3-benzoyl-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-benzoyl
PubChem CID 315607
IUPAC-Name 3-benzoylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=CS1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Benzoylthiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 100 mg
Formelmasse 232.26
Reinheit (%) 96%