Learn More
3-Benzoylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487196
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3-Benzoylbenzoic acid has been used in light-induced reactions on benzophenone-terminated boron-doped diamond (BDD) surfaces and preparation of benzophenone flavonol derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Benzoylbenzoesäure wurde bei lichtinduzierten Reaktionen auf benzophenonterminierte Bordoped Diamant (BDD)-Oberflächen und der Herstellung von Benzophenon-Flavonol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 579-18-0
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00002518
InChI-Schlüssel AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101386
IUPAC-Name 3-Benzoylbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzoylbenzoic acid
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2212366
Synonym benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 98%