Learn More
3-Aminosalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.24 CHF - 399.99 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 570-23-0 |
---|---|
Summenformel | C7H7NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 153.14 |
MDL-Nummer | MFCD00010299 |
InChI-Schlüssel | IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy |
PubChem CID | 68443 |
IUPAC-Name | 3-Amino-2-Hydroxybenzoesäure |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10753334
|
Thermo Scientific Acros
225260500 |
50 mg | Glasflasche |
47.24 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10338600
|
Thermo Scientific Acros
225262500 |
250 mg | Glasflasche |
143.72 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10073623
|
Thermo Scientific Acros
225260010 |
1 g | Glasflasche |
399.99 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
570-23-0 | |
153.14 | |
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N | |
68443 | |
C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O |
C7H7NO3 | |
MFCD00010299 | |
3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy | |
3-Amino-2-Hydroxybenzoesäure |
Spezifikation
3-Aminosalicylic acid | |
570-23-0 | |
100.0 | |
Beige bis Graugrün | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00010299 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol | |
C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O | |
153.14 | |
153.14 | |
Pulver |
97% | |
96.0 | |
240.0°C | |
Echt | |
C7H7NO3 | |
3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy | |
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N | |
3-Amino-2-Hydroxybenzoesäure | |
68443 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-328-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Aminosalicylic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only