Learn More
3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430128
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5424-01-1
MDL-Nummer MFCD00006141
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 204°C to 206°C (decomposition)
Summenformel C11H9NO2
Menge 1 g
Beilstein 124835
Synonym 2-allylisoindoline-1,3-dione, n-allylphthalimide, n-2-propenyl phthalimide, 2-allyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-en-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propen-1-yl, 2-prop-2-en-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-allylphthalimid, n-allyl-phthalimide, 2-allylisoindole-1,3-dione
InChI-Schlüssel MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-Name 2-Prop-2-enylisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 187.20
PubChem CID 224401
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) ≥98%