Learn More
3-Aminophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493934
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
A chemical used in the preparation of inhibitors of mammalian carbonic anhydrase isoforms. It is also used in the preparation of quinoline tethered fluorescent carbon dots for regulated anticancer discovery. It is employed in the production of TB drugs, salicylic acid, amino stabilizer and developers. 3-Aminophenol has been used as a stabilizer of chlorine-containing thermoplastics, although its principal use is as an intermediate in the production of 4-amino-2-hydroxybenzoic acid this isomer is also employed as a hair colorant and as a coupler molecule in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine Chemikalie, die bei der Herstellung von Inhibitoren von Säugetier-Kohlenstoffanhydrase-Isoformen verwendet wird. Es wird auch bei der Herstellung von fluoreszierenden Chinolin-Tethered Kohlenstoff-Dots für die regulierte Entdeckung krebsbekämpfender Stoffe. Es wird in der Produktion von TB-Medikamenten, Salicylsäure, Aminostabilisator und Entwicklern eingesetzt. 3-Aminophenol wurde als Stabilisator von chlorhaltigen Thermoplasten verwendet, obwohl sein Hauptverwendungszweck als Zwischenprodukt in der Herstellung von 4-Amino-2-Hydroxybenzoesäure liegt, gilt dieses Isomer auch als Haarfarbstoff und als Kopplermolekül in Haarfärbungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (35 mg/ml bei 20 °C), Äther, Alkohol, Amylalkohol und Benzol (leicht).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-27-5
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00007786
InChI-Schlüssel CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC-Name 3-Aminophenol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenol
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Dichte 0.99
pH 6.8
Siedepunkt 164°C (11 mmHg)
Flammpunkt 178°C (352°F)
Geruch Characteristic
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2512
Beilstein 636059
Merck Index 14,460
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (35mg/ml at 20°C),ether,alcohol,amyl alcohol,and benzene (slightly).
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥98%