Learn More
3-Aminocrotonitril, cis-trans-Gemisch 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606742
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-61-2
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
MDL-Nummer MFCD00008071,MFCD00008071
InChI-Schlüssel DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
IUPAC-Name (2E)-3-aminobut-2-enenitrile
SMILES C\C(N)=C/C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminocrotononitrile
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(NH2)=CHCN
Menge 100 g
Beilstein 03, 660
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminocrotononitrile, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Aminocrotononitrile