Learn More
3-Aminobenzesulfonamid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474907
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-18-0
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00035781
InChI-Schlüssel JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC-Name 3-Aminobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Menge 25 g
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) ≥97%