Learn More
-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438227
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100524-07-0
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.169
MDL-Nummer MFCD08061150
InChI-Schlüssel OPGWBTKZYLRPRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzamidoxime, 3-amino-benzamide oxime, 3-aminobenzamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-benzamideoxime, 3-aminophenylcarboxamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-n/'-hydroxybenzenecarboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzamidine;3-amino-n-hydroxy-benzamidine;3-aminobenzamidoxime
PubChem CID 53395946
IUPAC-Name 3-Amino-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzamidoxime
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 5 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%