Learn More
3-Amino-6-chlorpyridazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-6-chloropyridazine |
Schmelzpunkt | ∼218°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 110918 |
Formelmasse | 129.55 |
Reinheit (%) | 98% |