Learn More
3-Amino-6-brom-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437007
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 404827-77-6
Summenformel C7H6BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 212.05
MDL-Nummer MFCD05665872
InChI-Schlüssel WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2786631
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Indazol-3-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Menge 10 g
Synonym 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 97%