Learn More
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole was employed as beta-sheet template to investigate its interaction with ferrocenoyl-dipeptides. It is also used in the synthesis of 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-ones. It can react with 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one to get N-(2-Methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Amino-5-Methyl-1H-Pyrazol wird als Beta-Faltblatt-Vorlage verwendet, um seine Interaktion mit Ferrocenoyldipeptiden zu untersuchen. Es wird auch bei der Synthese von 4-Aryl-3,7,7-Trimethyl-2,4,6,7,8,9-Hexahydropyrazolo[3,4-b]Chinolin-5-one verwendet. Es kann mit 4-Ethoxymethylen-2-Phenyl-4H-Oxazol-5-One reagieren, um N-(2-Methyl-7-Oxo-4,7-Dihydro-Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-6-yl)-Benzamid zu erzeugen.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei -20 °C lagern. Unter trockenem Inertgas weit entfernt von Oxidationsmitteln und Luft aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 42°C to 47°C |
Siedepunkt | 212°C to 213°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1904 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Dichloromethane and Methanol. |
Formelmasse | 97.12 |
Reinheit (%) | 97% |