Learn More
3-Amino-4-Chlorbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490878
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19694-10-1
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.60
MDL-Nummer MFCD00035785
InChI-Schlüssel QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88200
IUPAC-Name 3-amino-4-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-chlorobenzamide
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 5 g
Synonym 3-amino-4-chloro-benzamide, benzamide, 3-amino-4-chloro, fast red base db-30, acmc-209f0q, 3-amino-4-chloro benzamide, benzamide,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-benzamide, 3-amino-4-chlorobenzamide, 3-amino-4-chlorobenzoic acidamide
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%