Learn More
3-Amino-3-methyloxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444048
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
It is used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als OLED-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874473-14-0
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.122
MDL-Nummer MFCD11111713
InChI-Schlüssel NQVWMPOQWBDSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanamine, 3-amino-3-methyloxetane, 3-oxetanamine,3-methyl, 3-oxetanamine, 3-methyl, pubchem14416, pubchem23160, acmc-209qnl, 3-methyl 3-oxetanamine, 3-methyl-3-oxetaneamine, 3-amino-3-methyl-oxetane
PubChem CID 46835725
IUPAC-Name 3-Methyloxetan-3-Amin
SMILES CC1(COC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-methyloxetane
Dichte 0.99 g/mL
Siedepunkt 102°C
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff