Learn More
3'-Amino-2',3'-Dideoxyguanosin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446839
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3′-Amino-2′,3′-Dideoxyguanosin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Speichern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
CAS 66323-49-7
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C10H14N6O3
MDL-Nummer MFCD09750824
Menge 1 g
Synonym 3'-amino-2',3'-dideoxyguanosine, 3'-nh2-ddg, guanosine, 3'-amino-2',3'-dideoxy, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2',3'-dideoxy-3'-aminoguanosine, 3'-amino-2'-deoxy-d-guanosine?, 3?-amino-2?,3?-dideoxyguanosine, 3'-amino-2', 3'-dideoxyguanosine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
InChI-Schlüssel HOQBPAWPBCAUGA-DWFKHXNSNA-N
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 266.26
PubChem CID 452019
Formelmasse 266.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver