Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-Triazol-5-Carbonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411471
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1266615-63-7, 3641-13-2
Summenformel C3H4N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
MDL-Nummer MFCD00010620 MFCD00179325 MFCD00225624
InChI-Schlüssel MVRGLMCHDCMPKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77200
IUPAC-Name 3-Amino-1H-1,2,4-triazol-5-carbonsäure
SMILES NC1=NNC(=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, s-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino, 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-1h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-2h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid, 1h-1,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino
Formelmasse 128.09
Reinheit (%) ≥97.5% (on dry substance)
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Chunks