Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-Triazol-5-Carbonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid hydrate |
Schmelzpunkt | 178.0°C to 183.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 2% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 g |
Synonym | 5-Amino-2H-1, 2, 4-triazole-3-carboxylic acid hydrate |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: insoluble in dil. acid- soluble in aq. alkalis |