Learn More
3-Amino-1-Propanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Amino-1-Propanol wird bei der Herstellung von anionischen Emulgatoren, nichtionischen Polyethylenemulsionen eingesetzt. Seine Salze wie Hydrochlorid, Nitrat, Sulfat, Phosphat werden für die ausgewogene Härtungswirkung mit ausgewählten Textilkunststoffen eingesetzt. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Beta-Lactam-Antibiotika, Feuchthaltemitteln für Lebensmittel und Kosmetika verwendet. Es wirkt als Korrosionshemmer und findet Anwendung in der Wasseraufbereitung, Metallbehandlung und Absorption von Kohlendioxidgas.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Aceton und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1-propanol |
Schmelzpunkt | 11°C |
Dichte | 0.983 |
Siedepunkt | 184°C to 187°C |
Flammpunkt | 101°C (214°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.461 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 741855 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.