Learn More
3-{[(Allyloxy)carbonyl]amino}-5-Hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-{[(allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 237.21 |
Reinheit (%) | 97% |